Merck
01433
Millipore
Membrana biochemiczna Esculin ID
suitable for microbiology, light brown colored, sterile, diameter 70 mm
Synonim(y):
Membrana identyfikacyjna testu eskuliny, Membrana wskaźnika
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
membrane size
70 mm
sterylność
sterile
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
warunki przechowywania
protect from light
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Streptococcus spp.
Opis ogólny
Biochemical Esculin ID Membranes to membrany przenoszące substraty używane do szybkiej identyfikacji i różnicowania paciorkowców grupy D poprzez charakterystyczne reakcje barwne. Membrany zawierają substraty chromogenne, które służą jako podstawa do różnicowania drobnoustrojów na podstawie koloru. Paciorkowce grupy D są odróżniane od paciorkowców spoza grupy D poprzez wykrycie hydrolizy eskuliny. Paciorkowce grupy D hydrolizują eskulinę do eskuliny i dekstrozy. Eskulina reaguje z solą żelaza, taką jak cytrynian żelaza, tworząc czarno-brązowy kompleks. Reakcja przebiega na membranie, która wchodzi w kontakt z materiałem kolonii.
Zastosowanie
Membrana biochemiczna Esculin ID jest zalecana do wykrywania paciorkowców grupy D w preparatach farmaceutycznych, surowcach, próbkach kosmetycznych itp. Znajdują zastosowanie w różnych sektorach, takich jak przemysł spożywczy i mleczarski, przemysł wodny, laboratoryjne testy farmaceutyczne, przemysł kosmetyczny, testy środowiskowe i sanitarne, diagnostyka kliniczna itp.
Komentarz do analizy
Escherichia coli (25922) - bezbarwnyEnterococcus faecalis (29212) - czarnyEnterococcus faecium (27273) - czarnyStaphylococcus aureus (25923) - bezbarwny
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)