0120214
Buffered Peptone Water
according to ISO, GB, liquid, bag of 4 × 3 L, sterile
Synonim(y):
BPW w workach, woda peptonowa (buforowana), Buforowana woda peptonowa w workach
About This Item
Polecane produkty
agency
GB
ISO 6579
ISO 6887
according to GB 4789.30-2016
according to GB 4789.40-2016
according to ISO 21528-1:2017
according to ISO 22964:2017
according to ISO
Poziom jakości
sterylność
sterile
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Właściwości
ready-to-use
skład
casein peptone, 10 g/L
di-sodium hydrogen phosphate 12H2O, 9 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
opakowanie
bag of 4 × 3 L
metody
microbiological culture: suitable
pojemność
4x3 L
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
pathogen testing
sample preparation
przydatność
Citrobacter ssp.
Cronobacter ssp.
Escherichia coli
Klebsiella ssp.
Proteus ssp.
Providencia ssp.
Pseudomonas ssp.
Salmonella spp.
Shigella ssp.
Staphylococcus ssp.
Streptococcus ssp.
Yersinia ssp.
bacteria
coliforms
enterobacteriaceae
Opis ogólny
Zastosowanie
- nieselektywne podłoże wstępne do wykrywania Salmonelli w produktach spożywczych i próbkach środowiskowych. Jest zgodna z normą EN ISO 6579 (1) i poprawką A1 (załącznik D) (8),
- rozcieńczalnik do oznaczania liczby mikroorganizmów. Jest zgodny z normami EN ISO 6887 (2, 3, 4, 5) i 8261 (6),
- rozcieńczalnik do oznaczania liczby Listeria monocytogenes. Jest zgodny z normą EN ISO 11290-2 (7).
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?