Polecane produkty
carrier
PAA carrier
Etykieta
FITC labeled
linia produktu
FP-Series
Próba
95% (H-NMR)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~20,000 Da
producent / nazwa handlowa
GlycoNZ
zakres etykietowania
1% Biotin per 20 mole % Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
metody
flow cytometry: suitable
probe type
disaccharide
probe presentation
polymeric
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Te sondy glikokoniugatowe są przeznaczone do wykrywania lektyn, w tym selektyn, bezpośrednio na błonach komórkowych, organellach i w cytoplazmie. Niska zawartość fluoresceiny zapewnia, że rozpuszczalność sondy w wodzie nie ulega zmianie, ale nadal umożliwia niezawodne wykrywanie sondy. Powinowactwo sond jestod 102 do105 razy wyższe niż odpowiadających im wolnych cukrów.
PAA to poli[N-(2-hydroksyetylo)akrylamid], elastyczny łańcuch polimerowy, który służy jako dodatkowa przekładka. Stosowany jako nośnik masy cząsteczkowej, PAA wykazuje brak niespecyficznej interakcji z komórkami i jest stabilny na działanie chemiczne i proteolityczne.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)