Merck
00442
Supelco
4-Aminoazobenzene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
4-Phenylazoaniline
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N=NC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.24
Numer w indeksie barw:
11000
Beilstein:
1913042
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
>360 °C (lit.)
mp
123-126 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)\N=N/c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N3/c13-10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2/b15-14+
Klucz InChI
QPQKUYVSJWQSDY-CCEZHUSRSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Aminoazobenzeny (AAB) to klasa związków zawierających grupę azową, która nadaje im kolor. Były one używane jako barwniki do tkanin, past i żywności. 4-dimetyloaminoazobenzen (DMAB) był używany do barwienia margaryny.
Zastosowanie
Jest przeznaczony do stosowania jako certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do kalibracji w chromatografii i innych technikach analitycznych.
4-Aminoazobenzen CRM może być również używany w sposób podany poniżej:
  • Badanie charakterystyki spektralnej 1-(2,4-diamino-fenylazo) naftalenu i 4-aminoazobenzenu poprzez tautomeryzację i kompleksowanie inkluzyjne.
  • Badanie kompleksów inkluzyjnych ß-cyklodekstryny(ß-CD) z 4-hydroksyazobenzenem i 4-aminoazobenzenem.
  • Wykrywanie 4-aminoazobenzenu za pomocą nanoklastrów miedzi przygotowanych przy użyciu kwasu askorbinowego
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Assembly behavior of inclusion complexes of ?-cyclodextrin with 4-hydroxyazobenzene and 4-aminoazobenzene
Liu Y, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 584-591 null