Kluczowe dokumenty
40-0101
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 1.68 (25 °C)
About This Item
Kod UNSPSC:
12161700
dostępność
available only in Japan
Poziom jakości
pH
1.68 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
temp. przechowywania
15-25°C
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)