Kluczowe dokumenty
30-5025
Tris Base
≥99.8%, solid
Synonim(y):
Tris Base, Tris(hydroksymetylo)aminometan
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ≥99.8%
Próba
≥99.8%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
przydatny zakres pH
7-9
pKa (25°C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Przydatność
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?