Kluczowe dokumenty
30-4310
Trifluoroacetic acid
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
TFA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
97.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 1 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
gęstość
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Klucz InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Nowa metoda ekstrakcji sorpcyjnej fazy tkaninowej do nieniszczącej analizy zabytkowych próbek tkanin..: Niniejsze badanie wprowadza nową metodę ekstrakcji wykorzystującą kwas trifluorooctowy do analizy zabytkowych tekstyliów bez powodowania uszkodzeń. Technika ta poprawia skuteczność i dokładność wykrywania i kwantyfikacji analitów w tkaninach historycznych (Tanasescu et al., 2024).
- Alpibectir: Wczesne jakościowe i ilościowe profilowanie metaboliczne z pierwszego badania na ludziach poprzez połączenie analiz (19)F-NMR, (1)H-NMR i HRMS...: Badania te wykorzystują kwas trifluorooctowy w profilowaniu metabolicznym w celu zwiększenia rozdzielczości i dokładności analiz NMR i HRMS, zapewniając krytyczny wgląd we wczesne etapy metabolizmu leków (Weston et al., 2024).
- Przygotowanie i charakterystyka gradientów fazy stacjonarnej na kolumnach do chromatografii cieczowej C8..: Zastosowanie kwasu trifluorooctowego do przygotowania gradientów fazy stacjonarnej znacznie poprawia wydajność i stabilność kolumn C8 w chromatografii cieczowej, optymalizując rozdzielanie złożonych mieszanin (Cecil et al., 2024).
- Optymalizacja sorpcji cyjanokobalaminy (witaminy B(12)) na mezoporowatych superparamagnetycznych nanocząstkach tlenku żelaza...: W artykule szczegółowo opisano zastosowanie kwasu trifluorooctowego w procesie optymalizacji sorpcji witaminy B12 na nanocząstkach, zwiększając skuteczność systemów dostarczania składników odżywczych (Flieger et al., 2024).
- Opracowanie, walidacja i zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z metodą detekcji diodowej do jednoczesnego oznaczania kwasów ginkgolowych i ginkgoli w Ginkgo biloba: Kwas trifluorooctowy jest wykorzystywany w tym opracowaniu metody HPLC, umożliwiając dokładne i jednoczesne oznaczanie wielu związków w ekstraktach Ginkgo biloba (Boateng i in., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?