Kluczowe dokumenty
30-0901
Tetrahydrofuran
≥99.0%, SAJ first grade, contains BHT as stabilizer
Synonim(y):
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, SAJ first grade, ≥99.0%
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
610 °F
zawiera
BHT as stabilizer
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Systemy buforowe w toksykologii środowiskowej: W badaniu wykorzystano koncentraty buforowe w wielopoziomowych ramach regulacyjnych do oceny ryzyka pestycydów w środowisku wodnym, podkreślając kluczową rolę znormalizowanych systemów buforowych w utrzymaniu spójnych warunków eksperymentalnych (Santos et al., 2024).
- Koncentrat buforowy w preparatach farmaceutycznych: Koncentraty buforowe zostały wykorzystane do opracowania żelu in situ o przedłużonym przenikaniu dla lewofloksacyny HCl-kwasu salicylowego, podkreślając znaczenie systemów buforowych w modulacji uwalniania i stabilności leku (Khaing et al., 2024).
- Koncentrat buforowy w testach diagnostycznych: Formuła urządzeń z przepływem bocznym do wykrywania biomarkerów moczu w ocenie stanu nerek obejmowała koncentraty buforowe w celu zapewnienia optymalnej wydajności odczynnika i kinetyki reakcji (D Souza et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
5.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-14.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?