Key Documents
30-0110
L-(+)-Tartaric acid
JIS special grade, ≥99.5%
Synonim(y):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
gęstość pary
5.18 (vs air)
Próba
≥99.5%
Postać
solid
temp. samozapłonu
797 °F
dostępność
available only in Japan
mp
170-172 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 150 g/L at 25 °C
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Klucz InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup