Kluczowe dokumenty
28-4680
Sigma-Aldrich
Solvent naphtha
CP
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości:
CP
klasa czystości
CP
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Muta. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
25.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)