Merck
28-4450
Sigma-Aldrich
Sodium tetraborate decahydrate
SAJ first grade, 99.0-103.0%
Synonim(y):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2B4O7 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
99.0-103.0%
Formularz
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
9.2 (10 g/L)
gęstość
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Klucz InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vijay K Bharti et al.
Tropical animal health and production, 40(2), 111-116 (2008-04-22)
An experiment was undertaken to evaluate the protective role of boron on the serum profile of buffalo calves fed a high fluoride ration. Twelve male Murrah buffalo (Bubalus bubalis) calves of 6-8 months age, divided into three groups of four
Qingzhou Cui et al.
The Analyst, 134(5), 875-880 (2009-04-22)
We developed a photonic crystal sensing method for diol containing species such as carbohydrates based on a poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel containing an embedded crystalline colloidal array (CCA). The polymerized CCA (PCCA) diffracts visible light. We show that in the
Marco Frasconi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(18), 11097-11104 (2009-08-22)
A highly stable biological film was prepared by casting an aqueous dispersion of protein and composite hydrogel obtained from the polysaccharide Scleroglucan (Sclg) and borax as a cross-linking agent. Heme proteins, such as hemoglobin (Hb), myoglobin (Mb), and horseradish peroxidase
Uttam Manna et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(27), 9137-9142 (2009-06-18)
We report a multilayer film of poly(vinyl alcohol) (PVA)-borate complex and chitosan by using a layer-by-layer approach. PVA is an uncharged polymer, but hydroxyl functional groups of PVA can be cross-linked by using borax as a cross-linking agent. As a
Sinan Ince et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 24(3), 161-164 (2010-06-24)
The aims of this study were to clarify the effects of high dietary supplementation with boric acid and borax, called boron (B) compounds, on lipid peroxidation (LPO), antioxidant activity, some vitamin levels, and DNA damage in rats. Thirty Sprague Dawley