Kluczowe dokumenty
28-4150
Sodium standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Na, 1000 ppm Na
Synonim(y):
Sodium chloride solution
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
1 mg/mL Na
1000 ppm Na
przydatność
suitable for atomic absorption spectrometry
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3