Kluczowe dokumenty
28-4120
Sodium silicate solution
CP, liquid
Synonim(y):
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Wzór liniowy:
Na2O(SiO2)x · xH2O
Kod UNSPSC:
12352302
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
temp. przechowywania
15-25°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?