Merck
24-6210
Sigma-Aldrich
(±)-Propylene oxide
≥99.5%
Synonim(y):
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Beilstein:
79763
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
34 °C (lit.)
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
temp. samozapłonu
1378 °F
granice wybuchowości
37 %
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Przydatność
for electron microscopy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Josep Casamada Ribot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6971-6973 (2010-08-24)
The aqueous gelation of a quaternary ammonium oligo(propylene oxide)-based ionic liquid yields ion gels with a reverse thermoresponsive behavior (i.e., mechanical moduli and viscosity increase with temperature) and enhanced ionic conductivities.
Aude Bouchet et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 4178-4181 (2011-04-08)
ECD and NMR experiments show that the complexation of propylene oxide (PrO) within the cavity of an enantiopure water-soluble cryptophane 1 in NaOH solution is enantioselective and that the (R)-PrO@PP-1 diastereomer is more stable than the (S)-PrO@PP-1 diastereomer with a
Denis Merlet et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 209(2), 315-322 (2011-02-25)
The application of the G-SERFph pulse sequence is presented on enantiomeric mixtures dissolved in a chiral liquid crystal. It aims at editing, within one single 2D spectrum, every proton coupling which is experienced by a given proton site in the
Javix Thomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(16), 4582-4587 (2011-03-25)
Chirality recognition in the hydrogen-bonded glycidol···propylene oxide complex has been studied by using rotational spectroscopy and ab initio calculations. An extensive conformational search has been performed for this binary adduct at the MP2/6-311++G(d,p) level of theory and a total of
Sascha Brunke et al.
PLoS pathogens, 10(10), e1004478-e1004478 (2014-10-31)
Candida glabrata is one of the most common causes of candidemia, a life-threatening, systemic fungal infection, and is surpassed in frequency only by Candida albicans. Major factors contributing to the success of this opportunistic pathogen include its ability to readily