Kluczowe dokumenty
24-5240
Potassium phosphate dibasic
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Formularz
granular
dostępność
available only in Japan
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?