Merck
24-4340
Sigma-Aldrich
Potassium chromate
JIS special grade, ≥99.0%
About This Item
Wzór liniowy:
K2CrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
JIS special grade
gęstość pary
6.7 (vs air)
Próba
≥99.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
pH
8.5-10.0 (20 °C, 50 g/L)
mp
971 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Klucz InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cecylia Wardak
Journal of hazardous materials, 186(2-3), 1131-1135 (2010-12-21)
A new polyvinylchloride membrane sensor for Pb(2+) with solid contact based on ionic liquid has been prepared. The electrode shows a Nernstian response for lead ions over a wide concentration range (1×10(-8) to 1×10(-1) mol L(-1)) and the slope of
Xue Zhou et al.
Toxicology and applied pharmacology, 236(1), 78-84 (2009-04-18)
Occupational exposure to nickel (Ni), chromium (Cr), and arsenic (As) containing compounds has been associated with lung cancer and other adverse health effects. Their carcinogenic properties may be attributable in part, to activation and/or repression of gene expression induced by
M K Purkait et al.
Journal of hazardous materials, 160(2-3), 502-507 (2008-04-18)
Experimental investigations have been carried out to observe the performance of precipitation behavior of potassium permanganate (KMnO4) and potassium dichromate (K2Cr2O7) in cetyl (hexadecyl) pyridineum chloride (CPC) solution. As in the case of Al3+-dodecylbenzenesulfonate systems [P. Somasundaran, K.P. Anathapadmanabhan, M.S.
Ling-na Zeng et al.
Journal of hazardous materials, 246-247, 1-9 (2013-01-02)
Chromium nephrotoxicity (CrNT) is thought to occur through the oxidant lesion mechanism. There is still a lack of specific remedies against CrNT. We primarily screened Chinese herbal medicines with a potential protective effect against CrNT, e.g., rhubarb (Rheum palmatum L.).
Zhihui Yu et al.
Journal of hazardous materials, 167(1-3), 406-412 (2009-02-11)
Experimental measurements have been made on the batch ion exchange of Ca(II) and Mg(II) from potassium chromate solution using cation exchanger of Amberlite IRC 748 as K+ form. The ion exchange behavior of two alkaline-earth metals on the resin, depending