Key Documents
24-4210
Potassium bromide
SAJ first grade, 99.0-101.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Próba
99.0-101.0%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
5.0-6.0 (25 °C, 119 g/L)
mp
734 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1