Merck
24-1450
Sigma-Aldrich
Phenolphthalein
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonim(y):
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.32
Numer w indeksie barw:
764
Beilstein:
284423
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥97.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
261-263 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
Klucz InChI
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ann M Dring et al.
Chemico-biological interactions, 188(3), 512-525 (2010-09-28)
Constitutive androstane receptor (CAR) and pregnane X receptor (PXR) are closely related orphan nuclear receptor proteins that share several ligands and target overlapping sets of genes involved in homeostasis and all phases of drug metabolism. CAR and PXR are involved
Pieter A Cohen et al.
Journal of general internal medicine, 27(1), 51-56 (2011-08-17)
Pai You Guo is a weight loss supplement manufactured in China and adulterated with the banned pharmaceutical products sibutramine and phenolphthalein. The US Food and Drug Administration (FDA) announced a voluntary recall of Pai You Guo in 2009, yet clinicians
Wasin Wongwilai et al.
Talanta, 81(3), 1137-1141 (2010-03-20)
A modification of a webcam camera for use as a small and low cost detector was demonstrated with a simple lab-on-chip reactor. Real time continuous monitoring of the reaction zone could be done. Acid-base neutralization with phenolphthalein indicator was used
Nantao Hu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 12(1), 99-104 (2012-04-25)
Recently, much work has focused on the exfoliation of graphene through a combination of oxidation and sonication procedures, followed by reduction through chemical methods. We demonstrated that the individual graphene oxide sheets can be readily reduced by using phenolphthalin as
Ping Chen et al.
ACS nano, 5(7), 5928-5935 (2011-06-15)
In this paper, we report the fabrication of carbonaceous nanofiber (CNF) membranes functionalized by beta-cyclodextrins (CNF-β-CD membrane) and their application for molecular filtration. The chemically synthesized carbonaceous nanofibers were first functionalized by β-CD, and the free-standing CNF membrane can be