Kluczowe dokumenty
24-1020
Perchloric acid
JIS special grade
Synonim(y):
PCA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
dostępność
available only in Japan
stężenie
70.0-72.0%
gęstość
167 g/cm3
ciąg SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Klucz InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1