Key Documents
24-0940
Pepsin from porcine gastric mucosa
CP
Synonim(y):
Pepsin A, Pepsin from hog stomach
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Postać
powder
masa cząsteczkowa
35 kDa
dostępność
available only in Japan
numer dostępu UniProt
informacje o genach
pig ... LOC396892(396892)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1