Kluczowe dokumenty
23-0350
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
CP
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
klasa czystości
CP
Postać
oil
dostępność
available only in Japan
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C