Kluczowe dokumenty
21-1660
Nitric acid
SAJ first grade, 60.0-62.0%, density: 1.38
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
60.0-62.0%
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
bp
120.5 °C (lit.)
gęstość
1.38
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?