Key Documents
19-3240
Methylene Blue solution
Synonim(y):
Ehrlich’s reagent III, Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
~0.5 % (w/v) in H2O
ciąg SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Przydatność
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3