Kluczowe dokumenty
19-1640
Mercury(II) chloride
JIS special grade, ≥99.5%
Synonim(y):
Mercuric chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
ciśnienie pary
1.3 mmHg ( 236 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: mercury
dostępność
available only in Japan
mp
277 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges