Kluczowe dokumenty
19-0490
Magnesium sulfate heptahydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Epsom salts
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
<0.01 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Postać
fine crystals
dostępność
available only in Japan
pH
5.0-8.0 (50 g/L)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1