Merck
18-1200
Sigma-Aldrich
Ligroin
SAJ first grade, ≥90.0%
Synonim(y):
Mineral spirits, Petroleum spirits
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
bp:
60-80 °C (lit.)
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥90.0%
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.376 (lit.)
bp
60-80 °C (lit.)
gęstość
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Dauger et al.
Archives de pediatrie : organe officiel de la Societe francaise de pediatrie, 10(3), 221-223 (2003-06-28)
The Authors report a case of acute White-Spirit poisoning with pulmonary hypertension associated to respiratory distress syndrome. A 14-month-old infant drank an unknown quantity of White-Spirit while his parents were painting. After he spontaneously vomited, he presented a seizure at
Lena Ernstgård et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 29(3), 255-262 (2008-12-17)
A move from 'standard' white spirit (stdWS, 15-20% aromatics) to low-aromatic or dearomatized white spirit (deWS) has been seen, as the latter are considered to carry a smaller risk of health effects. However, data on health risks of deWS on
S Edelfors et al.
Pharmacology & toxicology, 84(5), 197-200 (1999-06-11)
Female rats were exposed to white spirit (400 and 800 ppm for 6 hr/day) at day 7-20 during pregnancy. Thirty-five days after birth all female offspring were sacrificed, the brains removed, and the synaptosomal fractions prepared for in vitro studies.
Gunnar Damgård Nielsen et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 98(2), 115-123 (2006-02-01)
Numerous studies have suggested that long-term occupational exposure to white spirit may cause chronic toxic encephalopathy (WHO 1996). This review summarizes the chronic nervous system effects of white spirit in animal studies during a 30-year period. First, routine histopathology was
Wan N S Mat-Desa et al.
Analytical chemistry, 83(20), 7745-7754 (2011-09-17)
Three different medium petroleum distillate (MPD) products (white spirit, paint brush cleaner, and lamp oil) were purchased from commercial stores in Glasgow, Scotland. Samples of 10, 25, 50, 75, 90, and 95% evaporated product were prepared, resulting in 56 samples