Kluczowe dokumenty
18-1130
D-(−)-Fructose
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
D-Levulose, Fruit sugar
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥98.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?