Kluczowe dokumenty
15-1180
Iron(II) chloride tetrahydrate
SAJ first grade, 98.0-102.0%
Synonim(y):
Ferrous chloride tetrahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
10 mmHg ( 693 °C)
Próba
98.0-102.0%
Formularz
fine crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
dostępność
available only in Japan
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
ciąg SMILES
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?