Key Documents
15-1080
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥99.0%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
dostępność
available only in Japan
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1