Kluczowe dokumenty
13-1790
Hydrogen chloride solution
0.1 M in ethanol
Synonim(y):
Hydrochloric acid in ethanol
About This Item
Polecane produkty
product name
Hydrogen chloride – ethanol solution, 0.1 M in ethanol
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
0.1 M in ethanol
1/10 N in ethanol
gęstość
0.79 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C