Kluczowe dokumenty
13-1640
Hydrochloric acid
35.0-37.0%, JIS special grade
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hydrochloric acid, JIS special grade, 35.0-37.0%
klasa czystości
JIS special grade
gęstość pary
1.3 (vs air)
ciśnienie pary
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Formularz
aqueous solution
dostępność
available only in Japan
stężenie
35.0-37.0%
bp
>100 °C (lit.)
gęstość
1.18 g/L at 20 °C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Trichlorek fosforylu - metoda oznaczania w powietrzu w miejscu pracy..: Niniejsze badanie koncentruje się na analitycznym oznaczaniu trichlorku fosforylu w powietrzu w miejscu pracy przy użyciu kwasu solnego jako odczynnika. Metoda została zwalidowana i zastosowana do oceny narażenia pracowników na ten niebezpieczny związek w warunkach przemysłowych (Kowalska et al., 2023).
- Zakłócenia konserwantów w pomiarze jodu w moczu metodą Sandella-Kolthoffa..: Badanie to analizuje wpływ konserwantów, w tym kwasu solnego, na dokładność pomiarów jodu w moczu. Badanie podkreśla potrzebę starannego doboru konserwantów w celu uniknięcia zakłóceń analitycznych (Kaya et al., 2022).
- Monitorowanie ekstrakcji miedzi z odcieku z obornika kurzego przy użyciu elektrody aluminiowej jako wskaźnika ..: W badaniu zbadano zastosowanie kwasu solnego w procesie ługowania miedzi z obornika kurzego. Wykazano skuteczność kwasu solnego w ekstrakcji metali z odpadów organicznych (Kugeria et al., 2019).
- Oznaczanie aktywności pojedynczych jonów H+ i Cl- w wodnych roztworach kwasu solnego za pomocą mostka solnego z cieczą jonową..: Badania zapewniają nowatorskie podejście do określania aktywności jonów wodorowych i chlorkowych w roztworach kwasu solnego przy użyciu mostka solnego z cieczą jonową, przyczyniając się do zrozumienia zachowania jonów w roztworach wodnych (Sakaida et al., 2011).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?