Kluczowe dokumenty
11-0735
Formaldehyde solution
10%
Synonim(y):
Formalin
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.03 (vs air)
ciśnienie pary
52 mmHg ( 37 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
572 °F
dostępność
available only in Japan
stężenie
10%
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
sample preparation
ciąg SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?