Merck
09-1800
Sigma-Aldrich
Diethyl ether
≥99.5%, JIS special grade, suitable for HPLC
Synonim(y):
Et2O, Etoksyetan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
1696894
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
34.6 °C (lit.)
Nazwa produktu
Diethyl ether, JIS special grade, ≥99.5%
klasa czystości
JIS special grade
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
28.5 psi
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
granice wybuchowości
36.5 %
dostępność
available only in Japan
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Analiza genomowa, LC-MS i FTIR potencjału probiotycznego Bacillus albus w zwalczaniu Xanthomonas oryzae poprzez różne sposoby aplikacji w ryżu (Oryza sativa L.)...: W badaniach tych wykorzystano eter dietylowy w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikiem do analizy potencjału probiotycznego Bacillus albus, zapewniając wgląd w jego zastosowanie w rolnictwie (Chandwani et al., 2023).
  • [Badanie stabilności 2,6-di(propan-2-ylo)fenolu w biomateriale]...: Badanie stabilności określonego związku fenolowego w biomateriałach, gdzie eter dietylowy został użyty jako rozpuszczalnik do ekstrakcji i zachowania właściwości chemicznych do oceny analitycznej (Shormanov et al., 2023).
  • Nowy fluorofor z efektem multichromowym i jego zastosowanie w świetle LED do wykrywania lotnych oparów...: Opisuje rozwój nowego fluoroforu wykorzystującego eter dietylowy jako rozpuszczalnik w celu zwiększenia rozpuszczalności materiałów, ułatwiając wykrywanie lotnych oparów w monitorowaniu środowiska (Prabakaran et al., 2023).
  • Porównanie dwóch metod ekstrakcji etyloglukuronidu z włosów..: Porównuje metodologie obejmujące eter dietylowy do ekstrakcji etyloglukuronidu z próbek włosów, oceniając wydajność i wskaźniki odzysku krytyczne dla analizy kryminalistycznej (Groff et al., 2024).
  • Ocena aktywności przeciwutleniającej i przeciwzapalnej olejku eterycznego Anacyclus Valentinus L. i jego natlenionej frakcji...: Podkreśla ekstrakcję olejku eterycznego przy użyciu eteru dietylowego, oceniając jego działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne pod kątem potencjalnych zastosowań terapeutycznych (Ainseba et al., 2024).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-49.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-45 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juan E Camacho Londoño et al.
European heart journal, 36(33), 2257-2266 (2015-06-13)
Pathological cardiac hypertrophy is a major predictor for the development of cardiac diseases. It is associated with chronic neurohumoral stimulation and with altered cardiac Ca(2+) signalling in cardiomyocytes. TRPC proteins form agonist-induced cation channels, but their functional role for Ca(2+)
Faysal Benaskar et al.
ChemSusChem, 6(2), 353-366 (2012-11-30)
A μ(2)-process in the Ullmann-type C-O coupling of potassium phenolate and 4-chloropyridine was successfully performed in a combined microwave (MW) and microflow process. Selective MW absorption in a micro-fixed-bed reactor (μ-FBR) by using a supported Cu nanocatalyst resulted in an
Ether-directed ortho-C-H olefination with a palladium(II)/monoprotected amino acid catalyst.
Gang Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(4), 1245-1247 (2012-12-15)
Tatsuya Yoshino et al.
Organic letters, 14(16), 4290-4292 (2012-08-09)
A highly efficient total synthesis of the 11-membered cyclic aspercyclides A (1) and B (2) has been achieved by chemo- and regioselective intramolecular oxidative C-O bond formation from differently substituted diphenols.
Alessandra Forni et al.
Journal of molecular graphics & modelling, 38, 31-39 (2012-10-23)
The solvent effect on the I⋯O halogen bonding in complexes of iodobenzene derivatives with formaldehyde has been investigated by systematically varying the substituents on the iodobenzene ring. Calculations have been performed at MP2 and DFT levels of theory, using the