Kluczowe dokumenty
09-1540
Ethylene glycol
JIS special grade, ≥99.5%
Synonim(y):
1,2-Ethanediol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
752 °F
granice wybuchowości
15.3 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
231.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
111 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?