Key Documents
09-1420
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
JIS special grade, ≥99.5%
Synonim(y):
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.5%
dostępność
available only in Japan
mp
248 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Klucz InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2