Key Documents
09-0730
Ethyl acetate
suitable for HPLC
Synonim(y):
EtOAc
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
73 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
2.2-11.5 %, 38 °F
dostępność
available only in Japan
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3720 (lit.)
tw
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C