Kluczowe dokumenty
07-6130
DL-Dithiothreitol
≥99.0%
Synonim(y):
threo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, Cleland’s reagent, DTT
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0%
dostępność
available only in Japan
mp
41-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Klucz InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Zastosowanie
Przydatność
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves