Merck
07-0635
Sigma-Aldrich
Devarda′s alloy
for determination of nitrogen
About This Item
Wzór liniowy:
AlCuZn
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352402
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for determination of nitrogen
Formularz
powder
skład
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
dostępność
available only in Japan
mp
550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
Klucz InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)