Merck
05-6710
Sigma-Aldrich
Crystal Violet
JIS special grade
Synonim(y):
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
About This Item
Wzór liniowy:
C25H30N3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.98
Numer w indeksie barw:
42555
Beilstein:
3580948
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
JIS special grade
dostępność
available only in Japan
mp
205 °C (dec.) (lit.)
spektrum działania antybiotyku
fungi
ciąg SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen Yue et al.
Cancer research, 69(15), 6339-6346 (2009-07-09)
The high mortality rate of lung cancer is largely due to the spread of disease to other organs. However, the molecular changes driving lung cancer invasion and metastasis remain unclear. In this study, we identified fibulin-5, a vascular ligand for
Hector Alvarez et al.
PLoS genetics, 7(3), e1001356-e1001356 (2011-04-13)
Although a combination of genomic and epigenetic alterations are implicated in the multistep transformation of normal squamous esophageal epithelium to Barrett esophagus, dysplasia, and adenocarcinoma, the combinatorial effect of these changes is unknown. By integrating genome-wide DNA methylation, copy number
Abhik Saha et al.
PLoS pathogens, 7(2), e1001275-e1001275 (2011-02-25)
EBNA3C, one of the Epstein-Barr virus (EBV)-encoded latent antigens, is essential for primary B-cell transformation. Cyclin D1, a key regulator of G1 to S phase progression, is tightly associated and aberrantly expressed in numerous human cancers. Previously, EBNA3C was shown
Tomoyuki Fujita et al.
Journal of the National Cancer Institute, 100(13), 940-949 (2008-06-26)
Neuroblastomas are characterized by hemizygous 1p deletions, suggesting that a tumor suppressor gene resides in this region. We previously mapped the smallest region of consistent deletion to a 2-Mb region of 1p36.31 that encodes 23 genes. Based on mutation analysis
Daniela Trisciuoglio et al.
Journal of the National Cancer Institute, 100(17), 1233-1246 (2008-08-30)
Candidaspongiolide (CAN), a novel polyketide from a marine sponge, is the active component of a mixture that was found to be potently cytotoxic in the National Cancer Institute's 60-cell-line screen. Effects of CAN on U251 glioma and HCT116 colorectal cancer