Key Documents
05-5560
Sigma-Aldrich
Colour standard solution
JIS (color standard), JIS: 1000
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
agency
JIS (color standard)
dostępność
available only in Japan
kolor
JIS: 1000
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2