Kluczowe dokumenty
05-3710
2-Chlorophenol
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥99.0%
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
gęstość
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Klucz InChI
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?