Merck
05-2690
Sigma-Aldrich
Chloramine T trihydrate
JIS special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.69
Beilstein:
3924168
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥98.0%
dostępność
available only in Japan
mp
167-170 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
Klucz InChI
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
377.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
192 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)