Key Documents
05-1760
Carboxymethylcellulose sodium salt
SAJ first grade
Synonim(y):
Sodium carboxymethylcellulose
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Postać
solid
skład
Na, 6.0-8.5%
dostępność
available only in Japan
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Klucz InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1