Kluczowe dokumenty
05-1420
Octanoic acid
≥96.0%
Synonim(y):
Acid C8, Caprylic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 78 °C)
Próba
≥96.0%
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Przydatność
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)