Kluczowe dokumenty
03-1140
Benzoic acid
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
gęstość pary
4.21 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 132 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
crystalline
temp. samozapłonu
1061 °F
dostępność
available only in Japan
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
gęstość
1.32 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?