Kluczowe dokumenty
01-4920
Ammonium persulfate
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonim(y):
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
7.9 (vs air)
Próba
≥95.0%
Formularz
powder
dostępność
available only in Japan
pH
1.0-2.0 (25 °C, 228 g/L)
ciąg SMILES
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Klucz InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?