Kluczowe dokumenty
01-4600
Ammonium citrate dibasic
suitable for atomic absorption spectrometry, 98.0-102.0%
Synonim(y):
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.8 (vs air)
Próba
98.0-102.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L)
przydatność
suitable for atomic absorption spectrometry
ciąg SMILES
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
Klucz InChI
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?