Kluczowe dokumenty
01-4402
Ammonium acetate solution
50 % (w/v), suitable for iron determination
About This Item
Polecane produkty
dostępność
available only in Japan
stężenie
50 % (w/v)
przydatność
suitable for iron determination
ciąg SMILES
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Klucz InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?