Kluczowe dokumenty
01-0623
Acetonitrile
≥99.8% (GC), for residue analysis, JIS 5000
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Acetonitrile, for residue analysis, JIS 5000
klasa czystości
for residue analysis
agency
JIS 5000
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?