2GFNTKB
Roche
KAPA2G Fast PCR Kit
with dNTPs
Synonim(y):
PCR, Zestaw PCR
zastosowanie
sufficient for 500 reactions
okres trwałości
≤18 mo.
Właściwości
Fast PCR
Multiplex PCR
dNTPs included
hotstart: no
opakowanie
pkg of 100 U (KK5008)
pkg of 250 U (KK5009)
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
PCR: suitable
moc wejściowa
purified DNA
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zestawy polimerazy DNA KAPA2G Fast są przeznaczone do szybkiej reakcji PCR, w której całkowity czas reakcji jest o 20-70% krótszy niż w przypadku konwencjonalnych testów PCR wykonywanych przy użyciu polimerazy DNA Taq typu dzikiego. Można to osiągnąć bez poświęcania wydajności reakcji i nie wymaga specjalistycznych materiałów eksploatacyjnych do PCR ani termocyklerów.
Zastosowanie
- PCR z konfrontacją 2-par starterów (PCR-CTPP)
- Rutynowy PCR
- Szybki PCR
- Genotypowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Czasy wydłużania już od 1 sekundy na kilobazę
- Szerokie pokrycie celów bogatych w AT i GC
Wysoka prędkość, wyższa wydajność :
- Czułość pojedynczej kopii ze złożonych celów
- Zwiększona wydajność
Szybkie uwagi :
- Zestawy KAPA2G Fast PCR z dNTP zawierają zaprojektowaną polimerazę KAPA2G Fast DNA, opracowaną do szybkiej reakcji PCR.
- Czas wydłużania wynosi 1 sekundę dla amplikonów <1 kb i 15 sekund/kb dla dłuższych amplikonów, co pozwala zaoszczędzić 20-70% całkowitego czasu reakcji.
- Nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania ani materiałów eksploatacyjnych do PCR.
- Zoptymalizowany system buforowy zapewnia lepszą wydajność, specyficzność i czułość, ułatwiając wydajne wyżarzanie starterów w szerokim zakresie długości starterów, zawartości GC i temperatur topnienia.
- Użyj 0,5 U KAPA2G Fast DNA Polymerase na 25 μL reakcji lub mniej dla mniejszych objętości.
- Aby uzyskać wysoką wydajność reakcji, nie należy przekraczać objętości reakcji 25 μL.
- Bufor A KAPA2G zawiera 1,5 mM MgCl2 w stężeniu 1X.
- Produkty reakcji mają ogon 3'-dA i mogą być klonowane do wektorów klonujących TA.
Jakość
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Tylko elementy zestawu
- KAPA2G Fast Standard or HotStart® DNA Polymerase (5 U/μL)
- 5X KAPA2G Buffer A with MgCl2
- MgCl2 25 mM
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.